missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPM1 Antibody (NPM1/7072R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314019APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NPM1 Monoclonal antibody specifically detects NPM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NPM1/7072R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen B23, MGC104254, NPMnucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1, Nucleolar phosphoprotein B23, Nucleolar protein NO38, nucleophosmin, nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin), numatrin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human NPM1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06748)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.