missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NPM1 Monoclonal antibody specifically detects NPM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NPM1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NPM1/3287 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B23, MGC104254, NPMnucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1, Nucleolar phosphoprotein B23, Nucleolar protein NO38, nucleophosmin, nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin), numatrin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa185-287) of human NPM1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06748 ) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?