Learn More
NPBWR1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18674952 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18674952 0.1 mL 0.10 ml
18646762 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18674952 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2951610.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
NPBWR1 Polyclonal antibody specifically detects NPBWR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPBWR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen G protein-coupled receptor 7, GPR7 neuropeptides B/W receptor type 1, G-protein coupled receptor 7, MGC129755, neuropeptides B/W receptor 1, opioid-somatostatin-like receptor 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human NPBWR1 (NP_005276.2). RTYSAARAVSLAVWGIVTLVVLPFAVFARLDDEQGRRQCVLVFPQPEAFWWRASRLYTLVLGFAIPVSTICVLYTTLLCRLHAMRLDSHAKALERAKKRVT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG