Learn More
Npas4 Antibody (S408-79), Novus Biologicals™
Código de producto. 18687158 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18687158 25 μg 25 microgramos
18075234 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18687158
Marca: Novus Biologicals NBP25933225ug
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Npas4 Monoclonal specifically detects Npas4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Npas4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon S408-79
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen BHLHE79, bHLHe79neuronal PAS domain-containing protein 4, Class E basic helix-loop-helix protein 79, Le-PAS, neuronal PAS domain protein 4, Neuronal PAS4, NXFHLH-PAS transcription factor NXF, PASD10PAS domain-containing protein 10
Símbolos de los genes NPAS4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 597-802 (C-terminus) of rat Npas4.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 266743
Especificidad de la prueba Detects 90kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only