Learn More
NPAL2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18637916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18637916 0.1 mL 0.10 ml
18650137 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18637916
Marca: Novus Biologicals NBP249667
Rabbit Polyclonal Antibody
NPAL2 Polyclonal antibody specifically detects NPAL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPAL2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen FLJ13955, NIPA-like domain containing 2, NIPA-like protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FLVTRNREKEHLQQSYIDFGNIPDTTPERKAWRETN
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79815
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG