missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Noxa Antibody (69N15C9), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18183063 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18183063 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18183063 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP225266FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Noxa Monoclonal specifically detects Noxa in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Noxa
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 69N15C9
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Alias de gen adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
Símbolos de los genes PMAIP1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This Noxa antibody was developed by immunizing mice with a fusion protein containing human Noxa.
Peso molecular del antígeno 11.6 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Plasma Membrane Markers, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5366
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.