Learn More
Noxa Antibody (114C307.1R) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18641617 0.1 mg 0.10 miligramo
18631887 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18641617
Marca: Novus Biologicals NBP307012
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Noxa Monoclonal antibody specifically detects Noxa in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Noxa
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 114C307.1R
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 μg/ml, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-5 μg/ml, Flow (Intracellular)
Formulación PBS
Alias de gen adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Noxa antibody was developed by immunizing mice with a fusion protein containing human Noxa.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Mitochondrial Mediated Pathway, Plasma Membrane Markers, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5366
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.