missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nox4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583674 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583674

Marca: Novus Biologicals NB11058851PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nox4 Polyclonal antibody specifically detects Nox4 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nox4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.6.3, Kidney oxidase-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, KOX, KOX-1Renal NAD(P)H-oxidase, NADPH oxidase 4, RENOXEC 1.6.3.-
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal region (within residues 500-578) of the human NOX4 protein sequence. [Swiss-Prot# Q9NPH5].
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50507
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.