missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A blocking peptide containing 17 amino acid peptide from near the center of human TARBP1. Source: Synthetic (Accession #: NP_005637) The TARBP1 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6894 |
| Especie | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76400. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias de gen | EC 2.1.1.-, FLJ30482, TAR (HIV-1) RNA binding protein 1, TAR RNA loop binding protein, TAR RNA-binding protein 1, TAR RNA-binding protein of 185 kDa, tardbp1, TRM3probable methyltransferase TARBP1, TRP-185 TAR (HIV) RNA binding protein 1, TRP185TAR (HIV) RNA-binding protein 1 |
| Símbolo de gen | TARBP1 |
| Tipo de producto | TARBP1 |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?