Descripción
The Rh30 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Rh3 cell line lysate (rhabdomyosarcoma) |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol |
| Contenido y almacenamiento | -80°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
Para uso exclusivo en investigación