Learn More
Novus Biologicals™ QuikChIP Kit (ChIP)
Código de producto. 18757753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18757753 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18757753
Marca: Novus Biologicals™ NBP229902
Applications: Chromatin Immunoprecipitation, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 1 kit
Objetivo QuikChIP
Contenido del kit Wash Buffer A- 25mL, Wash Buffer B-25mL, Wash Buffer C- 25mL, Wash Buffer D- 50mL, SDS Lysis Buffer-15mL, 10X Glycine- 25mL, 10X PBS-55mL, ChIP Dilution Buffer- 50mL, Salmon Sperm DNA/ Protein A/G Agarose- 2 x 1.75mL, RNAse-10 mg/ml 60μL, 100X PMSF-0.75mL, 100X PIC-0.75mL, Proteinase K (10 mg/ml)-60μL, 20% SDS-625μL, 1M NaHCO3-1.25mL, 0.5M EDTA-250μL, 5M NaCl -500μL, 1M Tris-HCl- pH 6.5-500μL
Para utilizar con (aplicación) Chromatin Immunoprecipitation
Tipo de producto Kit (ChIP)