missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A blocking peptide containing 20 amino acids near the carboxy terminus of carboxy terminus of human Nhe-1. Source: Synthetic (Accession #: P19634) The NHE1/SLC9A1 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6548 |
| Especie | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76847. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias de gen | APNH1, APNHFLJ42224, Na(+)/H(+) antiporter, amiloride-sensitive, Na(+)/H(+) exchanger 1, Na+/H+, amiloride sensitive), Na-Li countertransporter, NHE-1, NHE1Na+/H+ antiporter, amiloride-sensitive, sodium/hydrogen exchanger 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 1 (antiporter, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 (antiporter, Solute carrier family 9 member 1) |
| Símbolo de gen | SLC9A1 |
| Tipo de producto | NHE1/SLC9A1 |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?