Learn More
Micronova™ Fregona autoescurrible NovaMop™
Código de producto. p-7159255 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15870510
Marca: Micronova™ QPNMSW14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Mangos de la serie STAH o STAEH SnapMops o PocketMops
Un adaptador de fregona de polipropileno autoescurrible con giro de 360° para su uso en suelos, paredes y techos de la sala limpia. Diseñado para su uso con las fregonas de cabeza plana de las series SnapMop™ y PocketMop™. Se conecta directamente a los mangos roscados de la serie STA, de longitud fija o extensible.
La fregona autoescurrible Micranova NovaMop™ es un adaptador de fregona de cabeza plana fabricado en polipropileno ligero con soportes de acero inoxidable electropulido y cuenta con una junta giratoria que permite la rotación del cabezal de la fregona en 360°.
  • Adaptador para fregona autoescurrible con giro de 360°
  • Fabricado en polipropileno y acero inoxidable electropulido
  • Para uso con fregonas de cabeza plana SnapMops o PocketMops
  • Se conecta directamente a los mangos roscados de la serie STA, de longitud fija o extensible
  • Se puede utilizar con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU si añade el adaptador SSA-3 ACME
  • Resistente a los productos químicos de limpieza y desinfectantes habituales
  • Disponible en anchos de 35,56 y 45,72 cm (14 y 18 pulgadas)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 57,2 cm
Altura (imperial) 22,5 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Cabezales de fregona sustituibles de las series SnapMop, M-Zone FlatMop y PocketMop
Descripción Adaptador de fregona autoescurrible de polipropileno con acción giratoria
Para utilizar con (aplicación) Fregona autoenrollable para suelos, paredes y techos de entornos controlados
Material Polietileno, acero inoxidable, electropulido, Electropolished Stainless Steel