Learn More
Micronova™ Fregona NovaKnit™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Poliéster
Poliéster, Polyester
Capacidad:
12 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
Requires
Bastidor MH, MHC o QDMH con mango de la serie SSU
Las fregonas NovaKnit™ de Micronova presentan un diseño único en estrías y de tiras enlazadas que no deja pelusas y altamente absorbente. Disponible en 100 % poliéster o en una mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon para aplicaciones que requieren mayor absorbencia.
- Fregona para suelos de tiras tubulares y resistente
- Para limpieza y recogida de líquidos en entornos controlados
- Tiras estriadas absorbentes que no dejan pelusas
- Diseño enlazado sin bordes expuestos
- Tejido duradero y de estructura sólida
- 100 % poliéster o mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon
- Más absorbentes y duraderas que los modelos de sala limpia tradicionales
- Para su uso con el mango MH-1 o el mango de acero inoxidable de la serie SSU con el adaptador QDMH-1
- Resiste desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango MH-1 MicroMop o adaptador QDMH-1 MicroMop y el mango de la serie SSU también se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in) |
| Tipo de producto | String Mop |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 12 oz |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 38.1 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 17.8 cm |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Mostrar más |