Descripción
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Fregonas irradiadas NovaKnit™ de Micronova absorbentes y engañosamente sólidas para la limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados. Disponible en 100 % poliéster micro-denier, en 100 % poliéster estándar o en una mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon para aplicaciones que requieren una mayor absorbencia.
- Fregona con tiras tubulares tejidas irradiada y resistente
- Para limpieza y recogida de líquidos en entornos controlados
- Tiras estriadas absorbentes que no dejan pelusas
- Diseño enlazado sin bordes expuestos
- Tejido duradero y de estructura sólida
- 100 % poliéster micro-denier, 100 % poliéster estándar o mezcla de 75 % poliéster/25 % nailon para una mayor absorbencia
- Más absorbentes y duraderas que los modelos de sala limpia tradicionales
- Para su uso con el mango MH-1 MOP o
- el mango de acero inoxidable de la serie SSU a través del adaptador QDMH-1
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Resiste desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango MH-1 MicroMop o adaptador QDMH-1 MicroMop y el mango de la serie SSU también se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in) |
| Tipo de producto | String Mop |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 38.1 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 17.8 cm |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Resistente a | Chemicals |
| Mostrar más |