Learn More
Merck Millipore ADN polimerasa de inicio en caliente KOD Novagen™
Para la amplificación por PCR de hebras largas y plantillas de ADN ricas en GC, aplicaciones de clonación y amplificación de ADNc.
617.00€
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
12838435
|
Merck Millipore
71086-3 |
617.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Alta precisión, rendimiento y procesabilidad de las ADN polimerasas de corrección disponibles comercialmente.
- Amplifica las plantillas de ADN genómico hasta 12 kbp.
- Amplifica las plantillas de ADN plasmídico y lambda hasta 21 kbp.
- Amplifica con éxito las secuencias ricas en GC.
- Elimina el cebado incorrecto y la formación de dímero de cebadores.
- Cómoda configuración a temperatura ambiente compatible con la automatización.
- Tampón de inicio en caliente KOD óptimo para un rendimiento de PCR en un amplio rango de objetivos.
For Research Use Only