Learn More
Merck Millipore ADN polimerasa de inicio en caliente KOD Novagen™
Para la amplificación por PCR de hebras largas y plantillas de ADN ricas en GC, aplicaciones de clonación y amplificación de ADNc.
Marca:  Merck Millipore 71086-3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12838435
  • 617.00€ / cada uno
Descripción
  • Alta precisión, rendimiento y capacidad de procesamiento de las ADN polimerasas de corrección de errores disponibles comercialmente
  • Amplifica las plantillas de ADN genómico hasta 12 kbp.
  • Amplifica las plantillas de ADN plasmídico y lambda hasta 21 kbp.
  • Amplifica con éxito las secuencias ricas en GC.
  • Elimina el cebado incorrecto y la formación de dímeros de cebadores
  • Cómoda configuración a temperatura ambiente compatible con la automatización.
  • Tampón de inicio en caliente KOD óptimo para un rendimiento de PCR en un amplio rango de objetivos.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
For Research Use Only