Learn More
Micronova™ Limpiador de cristales y productos de laboratorio NovaClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 11966855 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11966855 1 qt paquete de 8
11962475 1 gal paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966855 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor NC2Q
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detergente para estaciones de trabajo y vidrio
El limpiador de vidrio y laboratorios Micronova NovaClean™ es un detergente bajo en iones, diseñado para su uso en estaciones de trabajo de salas limpias, bancos de flujo laminar, acrílicos y superficies pintadas.
  • Surfactante listo para usar en salas limpias
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones móviles
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Se puede aplicar directamente a varias superficies
  • Funciona bien con vidrio, acero inoxidable, epoxi, acrílicos y cortinas de vinilo
  • Ideal para suelos conductores
  • Disponible en un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal) fácil de usar y un frasco de recarga de 3,8 l (1 gal).
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Especificaciones
Tipo de producto Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μ
Color-coded No
Formulario Liquid Spray
pH 7.1
Línea de productos NovaClean
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de ebullición 99°C (210.2°F)
Instrucciones de cuidado Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using.
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis
Color Clear
Tipo de recipiente 1 Quart Spray Bottle
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Densidad 1.025 g/mL at 25°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3.5 x 3.5 x 10.25 in
Desechables Reusable
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces.
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Altura (imperial) 10.25 in.
Altura (métrico) 26 cm
Longitud (imperial) 3.5 in.
Longitud (métrico) 8.89 cm
Punto de fusión 0°C (32°F)
Envase 8 bottles per poly-lined case
Cantidad 8/Pk.
Resistente a The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Tamaño 14 x 7 x 12 in.
Presión de vapor 2.3 kPa (17.1 mmHg)
Volumen (imperial) 1 qt
Volumen (métrico) 0.95 L
Anchura (imperial) 3.5 in.
Anchura (métrico) 8.89 cm