missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-3 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18789642 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18789642 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18789642 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093550IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Notch-3 Polyclonal antibody specifically detects Notch-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CADASIL, CASILneurogenic locus notch homolog protein 3, Notch (Drosophila) homolog 3, notch 3Notch homolog 3 (Drosophila), Notch homolog 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide representing the C terminal region of the human NOTCH homolog 3 (NOTCH3) protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.