missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-3 Antibody (603532), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143454 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30143454 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30143454 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1559CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Notch-3 Monoclonal antibody specifically detects Notch-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-3
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 603532
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CADASIL, CASILneurogenic locus notch homolog protein 3, Notch (Drosophila) homolog 3, notch 3Notch homolog 3 (Drosophila), Notch homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Notch-3, Ala40-Glu467, Accession # Q9UM47
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.