missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-2 Antibody (B9) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18031676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18031676 0.025 mg 25 microgramos
18681579 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18031676

Marca: Novus Biologicals NBP2625600.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Notch-2 Monoclonal specifically detects Notch-2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon B9
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2
Símbolos de los genes NOTCH2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NRR of mouse Notch 2.
Cantidad 0.025 mg
ID de gen (Entrez) 4853
Especificidad de la prueba An engineered ScFv fragment antibody that binds to both mouse mNRR2 and human hNRR2 but not NRR1.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.