Learn More
Notch-2 Antibody (B6) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200080771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18023386 0.025 mg 25 microgramos
18661908 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Código de producto. 18023386
Marca: Novus Biologicals NBP2625590.025MG
Rabbit Monoclonal Antibody
Notch-2 Monoclonal specifically detects Notch-2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Notch-2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon B6
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2
Símbolos de los genes NOTCH2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NRR of mouse Notch 2
Cantidad 0.025 mg
ID de gen (Entrez) 4853
Especificidad de la prueba An engineered ScFv fragment antibody that binds to both mouse mNRR2 and human hNRR2, but not NRR1.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ