missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-2 Antibody (605724), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18520166 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520166

Marca: Novus Biologicals FAB5196E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Notch-2 Monoclonal antibody specifically detects Notch-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 605724
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Notch-2, Leu26-Val528 (predicted), Accession # O35516
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4853
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.