missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-1 Antibody (S02-2G9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18652274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18652274 50 μg 50 microlitros
18623124 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18652274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31958350ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Notch-1 Monoclonal antibody specifically detects Notch-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-2G9
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen EC 2.1.2.11, EC 3.4.21.68, hN1, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), notch 1Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch homolog 1, translocation-associated, TAN1neurogenic locus notch homolog protein 1, Translocation-associated notch protein TAN-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Notch-1 (Uniprot # P46531)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer Stem Cells, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4851
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.