Descripción
Norovirus VP1 Monoclonal antibody specifically detects Norovirus VP1 in Virus samples. It is validated for ELISA,Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Norovirus VP1 |
| Aplicaciones | ELISA, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A1431 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA, Block/Neutralize |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Capsid Protein, Capsid protein VP1, CP, Norovirus Capsid protein VP1, Norwalk virus VP1, NoV VP1, p59 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |