missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NORE1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | NORE1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30231588
|
Novus Biologicals
NBP3-35254-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30229402
|
Novus Biologicals
NBP3-35254-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NORE1 Polyclonal antibody specifically detects NORE1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| NORE1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 83593 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Maxp1, MGC10823, MGC17344, New ras effector 1, NORE1A, NORE1B, NORE1RASSF3, Rap1-binding protein, RAPLnovel Ras effector 1, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 5, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 5, ras association domain-containing protein 5, Ras effector-like protein, regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissue, Regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissues, tumor suppressor RASSF3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-265 of human NORE1 (NP_872606.1).,, Sequence:, MTVDSSMSSGYCSLDEELEDCFFTAKTTFFRNAQSKHLSKNVCKPVEETQRPPTLQEIKQKIDSYNTREKNCLGMKLSEDGTYTGFIKVHLKLRRPVTVPAGIRPQSIYDAIKEVNLAATTDKRTSFYLPLDAIKQLHISSTTTVSEVIQGLLKKFMVVDNPQKFALFKRIHKDGQVLFQKLSIADRPLYLRLLAGPDTEVLSFVLKENETGEVEWDAFSIPELQNFLTILEKEEQDKIQQVQKKYDKFRQKLEEALRESQGKPG | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto