missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NORE1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30231588 20 μL 20 microlitros
30229402 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30231588

Marca: Novus Biologicals NBP33525420ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NORE1 Polyclonal antibody specifically detects NORE1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NORE1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Maxp1, MGC10823, MGC17344, New ras effector 1, NORE1A, NORE1B, NORE1RASSF3, Rap1-binding protein, RAPLnovel Ras effector 1, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 5, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 5, ras association domain-containing protein 5, Ras effector-like protein, regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissue, Regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissues, tumor suppressor RASSF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-265 of human NORE1 (NP_872606.1).,, Sequence:, MTVDSSMSSGYCSLDEELEDCFFTAKTTFFRNAQSKHLSKNVCKPVEETQRPPTLQEIKQKIDSYNTREKNCLGMKLSEDGTYTGFIKVHLKLRRPVTVPAGIRPQSIYDAIKEVNLAATTDKRTSFYLPLDAIKQLHISSTTTVSEVIQGLLKKFMVVDNPQKFALFKRIHKDGQVLFQKLSIADRPLYLRLLAGPDTEVLSFVLKENETGEVEWDAFSIPELQNFLTILEKEEQDKIQQVQKKYDKFRQKLEEALRESQGKPG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83593
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.