Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Oiled Nubuck Leather XD-Fit Shoes
Designed for optimized comfort for all shapes and sizes of feet.
en la oferta
Especificaciones
Color | Negro, Marrón |
---|---|
Material de revestimiento | Plata desinfectada Hydro-Tec |
Características exclusivas | Plantilla antiestática no tejida |
Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |
Tipo de producto | Zapatos de cuero Nubuck engrasado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10645015
|
Emma Safety Footwear
MM72356648 |
48 |
en la oferta
1 par |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10713222
|
Emma Safety Footwear
MM72356645 |
45 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11306960
|
Emma Safety Footwear
MM72356644 |
44 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11309701
|
Emma Safety Footwear
MM72356647 |
47 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11359691
|
Emma Safety Footwear
MM72356638 |
38 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11369691
|
Emma Safety Footwear
MM72356639 |
39 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11379691
|
Emma Safety Footwear
MM72356640 |
40 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11389691
|
Emma Safety Footwear
MM72356641 |
41 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10225394
|
Emma Safety Footwear
MM72356642 |
42 |
en la oferta
1 par |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10285774
|
Emma Safety Footwear
MM72356643 |
43 |
en la oferta
1 par |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10367244
|
Emma Safety Footwear
MM72356646 |
46 |
en la oferta
1 par |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Especificaciones
Negro, Marrón | |
Plantilla antiestática no tejida | |
Zapatos de cuero Nubuck engrasado |
Plata desinfectada Hydro-Tec | |
Suela GripForce™ Easy Twist |