Learn More
NOP58 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102978 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232490 20 μL 20 microlitros
30231180 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30232490
Marca: Novus Biologicals NBP33541520ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NOP58 Polyclonal antibody specifically detects NOP58 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NOP58
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen HSPC120, NOL5, NOP5/NOP58, NOP58 ribonucleoprotein homolog (yeast), NOP5nucleolar protein 58, Nucleolar protein 5, nucleolar protein NOP5/NOP58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-529 of human NOP58 (NP_057018.1).,, Sequence:, RMLAAKTVLAIRYDAFGEDSSSAMGVENRAKLEARLRTLEDRGIRKISGTGKALAKTEKYEHKSEVKTYDPSGDSTLPTCSKKRKIEQVDKEDEITEKKAKKAKIKVKVEEEEEEKVAEEEETSVKKKKKRGKKKHIKEEPLSEEEPCTSTAIASPEKKKKKKKKRENED
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51602
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG