missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOP58 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30232490 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30232490 20 μL 20 microlitros
30231180 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30232490

Marca: Novus Biologicals NBP33541520ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOP58 Polyclonal antibody specifically detects NOP58 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOP58
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen HSPC120, NOL5, NOP5/NOP58, NOP58 ribonucleoprotein homolog (yeast), NOP5nucleolar protein 58, Nucleolar protein 5, nucleolar protein NOP5/NOP58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-529 of human NOP58 (NP_057018.1).,, Sequence:, RMLAAKTVLAIRYDAFGEDSSSAMGVENRAKLEARLRTLEDRGIRKISGTGKALAKTEKYEHKSEVKTYDPSGDSTLPTCSKKRKIEQVDKEDEITEKKAKKAKIKVKVEEEEEEKVAEEEETSVKKKKKRGKKKHIKEEPLSEEEPCTSTAIASPEKKKKKKKKRENED
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51602
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.