missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOP14 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190982 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18190982 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18190982 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222227

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOP14 Polyclonal specifically detects NOP14 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOP14
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_003694.1
Alias de gen C4orf9, chromosome 4 open reading frame 9, NOL14nucleolar protein 14 homolog (yeast), NOP14 homolog, NOP14 nucleolar protein homolog (yeast), Nucleolar complex protein 14, nucleolar protein 14, nucleolar protein 14 homolog, probable nucleolar complex protein 14, RES425, RES4-25
Símbolos de los genes NOP14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 750 and 800 of human Nucleolar Complex Protein 14 using the numbering given in entry NP_003694.1 (GeneID 8602).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8602
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.