Learn More
Nonidet™ P40 Substitute, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082763 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875388 500 mL Frasco de plástico 500 ml
15885388 1 L Frasco de plástico 1 litro
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15875388
Marca: Thermo Scientific J19628.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonidet™ P40 Substitute
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición >250°C
Punto de fusión ∼5°C
Densidad 1.061
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.061
Formula Weight (peso de la fórmula) ca 625