Learn More
Micronova™ BucketLiner no estéril
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones:
31 x 19 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- El laminado es del 75 % LDPE, 25 % nailon
- Excelente para desinfectantes y soluciones de limpieza
- Ideal para la transferencia de partes de productos o de materias primas
- 3 mil de grosor
- Embalaje plano, en bolsa doble individual o embalaje a granel
- Compatible con la esterilización en autoclave con el contenido líquido
- Los revestimientos no estériles se embalan a granel: 50 por bolsa, 200 revestimientos por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento del cestillo |
| Material | LDPE y nailon |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Transparente |
| Dimensiones | 31 x 19 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de productos o contención de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo de la serie B-7 o una caja de almacenamiento de tamaño similar |
| Altura (métrico) | 48 cm |
| Longitud (métrico) | 75 cm |
| Cantidad | 24/paq. |
| Mostrar más |