missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

non-muscle Myosin IIA, p Ser1943 Antibody (GT144), Novus Biologicals™

Código de producto. 18070766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18070766 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18070766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP313579

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

non-muscle Myosin IIA Monoclonal antibody specifically detects non-muscle Myosin IIA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno non-muscle Myosin IIA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GT144
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS
Alias de gen Cellular myosin heavy chain, type A, DFNA17, EPSTS, FTNSNMMHC-IIA, MGC104539, MHANMMHC II-a, MYH9 variant protein, Myosin heavy chain 9, Myosin heavy chain, non-muscle IIa, myosin, heavy chain 9, non-muscle, myosin, heavy polypeptide 9, non-muscle, myosin-9, NMHC-II-A, NMMHCA, NMMHC-A, Non-muscle myosin heavy chain A, nonmuscle myosin heavy chain II-A, Non-muscle myosin heavy chain IIa, non-muscle myosin heavy polypeptide 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide corresponding to residues around human non-muscle Myosin IIA (phospho Ser1943). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4627
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.