missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOL8 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585582 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585582 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP146849H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOL8 Polyclonal antibody specifically detects NOL8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOL8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen NOP132, nucleolar protein 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 200 and 250 of human nucleolar protein Nop132 using the numbering given in entry NP_060418.4 (GeneID 55035).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.