missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NOL6 Recombinant Protein

Código de producto. 16153883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16153883 25 μg 25 microgramos
16143883 10 μg 10 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16153883

Marca: Abnova™ H00065083P01.25ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Número de acceso AAH08298
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 65083
Peso molecular 47.74
Nombre NOL6 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MVIVTPQDRKNSVWTQDGPSAQILQQLVVLAAEALPMLEKQLMDPRGPGDIRTVFRPPLDIYDVLIRLSPRHIPRHRQAVDSPAASFCRGLLSQPGPSSLMPVLGYDPPQLYLTQLREAFGDLALFFYDQHGGEVIGVLWKPTSFQPQPFKASSTKGRMVMSRGGELVMVPNVEAILEDFAVLGEGLVQTVEARSERWTV
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ21959/MGC14896/MGC14921/MGC20838/NRAP/UTP22/bA311H10.1
Nombre común NOL6
Símbolo de gen NOL6
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.