Learn More
Nogo Receptor/NgR Antibody (MM0493-6H43), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18408351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18408351 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18408351
Marca: Novus Biologicals NBP211823PCP
Mouse Monoclonal Antibody
Nogo Receptor/NgR Monoclonal antibody specifically detects Nogo Receptor/NgR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nogo Receptor/NgR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0493-6H43
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen NgR, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Nogo Receptor/NgR (extracellular domain)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65078
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2