missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Nogo Antibody (atinumab) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Nogo Monoclonal antibody specifically detects Nogo in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nogo |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | atinumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q9NQC3 |
| Alias de gen | ASY, foocen, Human NogoA, KIAA0886, My043 protein, Nbla00271, Nbla10545, neurite growth inhibitor 220, Neurite outgrowth inhibitor, Neuroendocrine-specific protein, Neuroendocrine-specific protein C homolog, NI220/250, Nogo protein, NOGO-A, Nogo-B, Nogo-C, NOGOC, NOGORTN4-B1, NSP, NSP-CL, reticulon 4, reticulon 5, reticulon-4, reticulon-5, RTN4-A, RTN4-B2, RTN4-C, RTN-x |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | RTN4/ NOGO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?