missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Nogo Antibody (atinumab) - IgG4SP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30044210 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30044210 100 μg 100 microgramos
30047724 1 mg 1 miligramo
30045682 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30044210

Marca: Novus Biologicals™ NBP327996100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Nogo Monoclonal antibody specifically detects Nogo in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nogo
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon atinumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9NQC3
Alias de gen ASY, foocen, Human NogoA, KIAA0886, My043 protein, Nbla00271, Nbla10545, neurite growth inhibitor 220, Neurite outgrowth inhibitor, Neuroendocrine-specific protein, Neuroendocrine-specific protein C homolog, NI220/250, Nogo protein, NOGO-A, Nogo-B, Nogo-C, NOGOC, NOGORTN4-B1, NSP, NSP-CL, reticulon 4, reticulon 5, reticulon-4, reticulon-5, RTN4-A, RTN4-B2, RTN4-C, RTN-x
Especie del huésped Human
Inmunógeno RTN4/ NOGO
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57142
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.