Learn More
Liebherr™ Congelador NoFrost Comfort
Despídase de la descongelación. El congelador Liebherr™ NoFrost Comfort elimina la formación de hielo. Congele rápidamente elementos recién introducidos y manténgalos de manera eficiente en un entorno congelado estable. Incluye cajones transparentes con estantes de vidrio. Disponible en varios tamaños para adaptarse a los requisitos de espacio y necesidades de almacenamiento.
Marca: Liebherr™ GNP 3013
Detalles adicionales : Peso : 80.00000kg
Descripción
Congelación rápida y eficaz sin hielo- NoFrost
- Los productos se congelan de forma eficiente por recirculación de aire frío
- Se expulsa cualquier resto de humedad para que no se forme escarcha en el congelador y nada se queme por sobrecongelación
- Acaba con la necesidad de descongelar
- SuperFrost
- Esta función automática se activa cuando se introducen nuevos productos
- Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C y congela los productos de forma eficiente
- Vuelve al modo normal cuando se han congelado (tras 65 horas máximo) para ahorrar electricidad
- FrostSafe
- Los cajones están completamente cerrados para que el frío no se disipe tan rápido cuando se abre la puerta
- Los cajones transparentes permiten identificar el contenido sin necesidad de abrirlos
- Los cajones se pueden extraer para almacenar elementos directamente en los estantes de cristal que tienen debajo
- Sistema VarioSpace: con cajones y estantes extraíbles para poder almacenar artículos más grandes
- Las bisagras reversibles de la puerta colgar la puerta para que se abra desde cualquiera de los dos lados
- Patas ajustables para su uso en suelos irregulares y ruedas incluidas para facilitar el transporte
- Control electrónico de la temperatura con pantalla digital táctil MagicEye
- Alarma acústica para cuando la puerta se queda abierta o la temperatura sube
- Asa Slimline con mecanismo de apertura integrado para abrirla de forma fácil y casi automática
- Cerradura integrada para asegurar el contenido
- Nivel de eficiencia energética Premier A++ y refrigerante ecológico
Especificaciones
257 L | |
7 | |
MagicEye con LC y pantalla gráfica | |
Automático | |
60 cm × 63 cm × 184,1 cm (L × An × Al) | |
0,67 kWh/24 horas |
Acero | |
8 | |
Blanco | |
GNP3013 | |
200 - 240 V, 50 Hz, 1,3 A | |
81,2 kg |