missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nociceptin Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638211 0.02 mL 0.02 ml
18685551 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638211

Marca: Novus Biologicals NBP2939430.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nociceptin Polyclonal antibody specifically detects Nociceptin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nociceptin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen nociceptin, nocistatin, OFQ, P, PPNOC, prepronociceptin, propronociceptin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-176 of human PNOC (NP_006219.1). SCQRDCLTCQEKLHPALDSFDLEVCILECEEKVFPSPLWTPCTKVMARSSWQLSPAAPEHVAAALYQPRASEMQHLRRMPRVRSLFQEQEEPEPGMEEAGEMEQKQLQKRFGGFTGARKSARKLANQKRFSEFMRQYLVLSMQSSQRRRTLHQNGNV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5368
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.