Learn More
NNT Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18636175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18636175 50 μg 50 microlitros
18662116 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18636175
Marca: Novus Biologicals NBP29930250ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NNT Polyclonal antibody specifically detects NNT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NNT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen MGC126502, mitochondrial, nicotinamide nucleotide transhydrogenaseMGC126503, Pyridine nucleotide transhydrogenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NNT.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23530
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG