Learn More
NMS-P118, MedChemExpress
Código de producto. 16490306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490306 2 mg 2 miligramos
16490118 5 mg 5 miligramos
16483616 25 mg 25 miligramos
16477556 100 mg 100 miligramos
16443667 50 mg 50 miligramos
16427658 10 mg 10 miligramos
6 options
Código de producto. 16490306
Marca: Medchem Express HY18954
MedChemExpress NMS-P118 is a potent, orally available, and highly selective PARP-1 Inhibitor for cancer therapy.
NMS-P118 is a potent, orally available, and highly selective PARP-1 Inhibitor for cancer therapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMS-P118
CAS 1262417-51-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24F3N3O2
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : 16 mg/mL (40.46 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC(CC1)(F)CCC1N(CC2)CCC2N(C3=O)CC4=C3C(C(N)=O)=CC(F)=C4
Peso molecular (g/mol) 395.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.42
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death