missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMNAT3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584353 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00349565B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

NMNAT3 Polyclonal antibody specifically detects NMNAT3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NMNAT3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_835471.1
Alias de gen EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 3, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 3, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 3, PNAT-3, PNAT3NMN adenylyltransferase 3, Pyridine nucleotide adenylyltransferase 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NMNAT3 (NP_835471.1, 1 a.a. - 215 a.a.) full-length human protein. MYQVIQGIISPVNDTYGKKDLAASHHRVAMARLALQTSDWIRVDPWESEQAQWMETVKVLRHHHSKLLRSPPQMEGPDHGKALFSTPAAVPELKLLCGADVLKTFQTPNLWKDAHIQEIVEKFGLVCVGRVGHDPKGYIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTKGSTWKGKSTQSTEGKTS
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 349565
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.