missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMNAT-1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589601 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589601

Marque: Novus Biologicals NBP297227G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NMNAT-1 Polyclonal antibody specifically detects NMNAT-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno NMNAT-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 1, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 1, NMN adenylyltransferase 1, NMNATPNAT1, pyridine nucleotide adenylyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NMNAT-1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.