missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME4 Antibody (OTI1A5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18164266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18164266 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18164266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273005APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NME4 Monoclonal specifically detects NME4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NME4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A5
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.4.6, NDP kinase, mitochondrial, NDPK-D, NM23D, nm23-H4mitochondrial, non-metastatic cells 4, protein expressed in
Símbolos de los genes NME4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human NME4 (NP_005000) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4833.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.