Learn More
NME3 Antibody (3G10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18360109 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18360109 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18360109 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004832M13
Mouse Monoclonal Antibody
NME3 Monoclonal antibody specifically detects NME3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NME3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002504
Alias de gen c371H6.2, DR-nm23NDPK-C, EC 2.7.4.6, KIAA0516, NDK 3, NDP kinase 3, NDP kinase C, NDPKC, NM23H3, NM23-H3, non-metastatic cells 3, protein expressed in, nucleoside diphosphate kinase 3, Nucleoside diphosphate kinase C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NME3 (NP_002504.2, 73 a.a. ~ 169 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RERPFYGRLVKYMASGPVVAMVWQGLDVVRTSRALIGATNPADAPPGTIRGDFCIEVGKNLIHGSDSVESARREIALWFRADELLCWEDSAGHWLYE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ