Learn More
NMDAR2A Antibody (S327-95), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200070902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
18723124 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18723124 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2224050.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
NMDAR2A Monoclonal specifically detects NMDAR2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NMDAR2A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S327-95
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500
N.º de referencia del gen Q00959
Alias de gen GluN2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A, hNR2A, NMDA receptor subtype 2A, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, subunit epsilon-1
Símbolos de los genes GRIN2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 75-325 (extracellular N-terminus) of rat GluN2A/NR2A
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2903
Especificidad de la prueba Detects approx 170kDa. Does not react with NR2B.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only