missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMDAR2A Antibody (S327-95), Novus Biologicals™

Código de producto. 18723124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723124 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723124 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2224050.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NMDAR2A Monoclonal specifically detects NMDAR2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NMDAR2A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S327-95
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500
N.º de referencia del gen Q00959
Alias de gen GluN2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A, hNR2A, NMDA receptor subtype 2A, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, subunit epsilon-1
Símbolos de los genes GRIN2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 75-325 (extracellular N-terminus) of rat GluN2A/NR2A
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2903
Especificidad de la prueba Detects approx 170kDa. Does not react with NR2B.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.