missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMDAR1 Antibody (S08-4B6), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18657363 100 μg 100 microlitros
18648013 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18657363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP319718100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NMDAR1 Monoclonal antibody specifically detects NMDAR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NMDAR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S08-4B6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, NMDA1, NMDAR1glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, NMD-R1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human NMDAR1 (Uniprot # Q05586)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2902
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.